Small incubators, B28
390-6032
: Binder
- Volym:28 L
- Uppvärmningssystem:Naturligt luftflöde
- Temperaturområde:RT +5...70 °C
- Yttermått B×D×H:580×425×405 mm
- Innermått B×D×H:400×250×280 mm
- Max. belastning per hylla (kg):10 kg
- Effekt:253 W
- Antal hyllor (max.):2 (4)
- Vikt:23 kg
- Temperaturvariation (tid):±1 @ 37 °C
- Förp.:1
Kompakt med analog inställning och visning av temperaturen för precis och tillförlitlig inkubation. Optimal temperatur vid 37 °C. Höljet är tillverkat i galvaniserad stålplåt och pulverlackerat för att ge maximalt skydd mot korrosion, hydraulisk-mekanisk termostat med analog termometer.
- Finns med eller utan oberoende övertemperaturskydd, TC-klass 1 – ifall det skulle bli fel på alla andra kontrollsystem kommer den mekaniska temperaturregulatorn klass 1 att stänga av värmen vid ~ 10° C över max. temperaturen och skydda inkubatorn
- Robust och kompakt
- Innerdörr i glas
: Levereras med två förkromade hyllor.