ContactUsLinkComponent
Flame retardant rain jacket, Hasnon 3085
Flame retardant rain jacket, Hasnon 3085
Leverantör:  SIOEN
Certifikat
undefined
Flame retardant rain jacket, Hasnon 3085
Leverantör:  SIOEN
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 113-7087
  • 113-7086
  • 113-7089
  • 113-7090
  • 113-7091
  • 113-7088
  • Modell:
  • 3085 Hasnon Siopor
  • 3085 Hasnon Siopor
  • 3085 Hasnon Siopor
  • 3085 Hasnon Siopor
  • 3085 Hasnon Siopor
  • 3085 Hasnon Siopor
  • Outfit applikationer:
  • Fire protection
  • Fire protection
  • Fire protection
  • Fire protection
  • Fire protection
  • Fire protection
  • Risk area:
  • Rain (waterproof), Flame-retardant
  • Rain (waterproof), Flame-retardant
  • Rain (waterproof), Flame-retardant
  • Rain (waterproof), Flame-retardant
  • Rain (waterproof), Flame-retardant
  • Rain (waterproof), Flame-retardant
  • Kön:
  • För män
  • För män
  • För män
  • För män
  • För män
  • För män
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Stängningsstorlek:
  • Med dragkedja
  • Med dragkedja
  • Med dragkedja
  • Med dragkedja
  • Med dragkedja
  • Med dragkedja
  • Tyg:
  • 100% polyester with 100% FR PU coating + AST
  • 100% polyester with 100% FR PU coating + AST
  • 100% polyester with 100% FR PU coating + AST
  • 100% polyester with 100% FR PU coating + AST
  • 100% polyester with 100% FR PU coating + AST
  • 100% polyester with 100% FR PU coating + AST
  • Vikt:
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
  • 250 g/m²
Specifikationer