Orders LinkContactUsLinkComponent
pH/°C testers, 206
Leverantör:   TESTO
pH/°C testers, 206
Leverantör:  TESTO
Certificates
pH/°C testers, 206
5 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
The testo 206 series is ideal for pH measurements in liquid and semi-solid media. The instruments offer a combination of a pH immersion probe and a temperature probe for precise and fast temperature compensation. Thanks to the large volume of gel electrolyte and the dual wall diaphragm, the probe is leak-proof, maintenance-free and insensitive to dirt.
  • Built-in temperature sensor
  • Maintenance-free gel electrolyte
  • Robust, waterproof and dishwasher-safe protective cover (TopSafe, protection class IP 65)
  • Automatic final value recognition (Auto-hold)
  • 1, 2, or 3-point calibration possible
Testo 206-pH1 is specially designed for fast pH checks in liquids.
Testo 206-pH2 is ideally suited for pH measurement in semi-solid and protein-rich foods such as jellies, creams, cheese, fruit etc.
Testo 206-pH3 is equipped with a BNC socket which allows the connection of any pH probes to the instrument, depending on the application. This makes the instrument universally applicable.
 : Single instruments are supplied with TopSafe cover and belt/wall holder. pH1 and pH2 also include a storage cap with gel.
pH1 and pH2 starter kits are supplied with storage cap with gel, calibration dosing bottles 250 ml pH 4 and 7, TopSafe cover, belt/wall holder and aluminium case.
All instruments are supplied with probe head but without probe. Probes need to be ordered separately.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • TEST0563.2061
  • TEST0563.2065
  • TEST0563.2062
  • TEST0563.2066
  • TEST0563.2063
  • Modell:
  • 206 pH1
  • 206 pH1
  • 206 pH2
  • 206 pH2
  • 206 pH3
  • pH – område:
  • 0,00...+14,00
  • 0,00...+14,00
  • 0,00...+14,00
  • 0,00...+14,00
  • 0,00...+14,00
  • pH – upplösning:
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • pH – noggrannhet:
  • ±0,02
  • ±0,02
  • ±0,02
  • ±0,02
  • ±0,02
  • pH – kalibrering:
  • 1-, 2- eller 3-punktskalibrering är möjlig
  • 1-, 2- eller 3-punktskalibrering är möjlig
  • 1-, 2- eller 3-punktskalibrering är möjlig
  • 1-, 2- eller 3-punktskalibrering är möjlig
  • 1-, 2- eller 3-punktskalibrering är möjlig
  • Temperaturområde:
  • 0...+60 °C
  • 0...+60 °C
  • 0...+60 °C
  • 0...+60 °C
  • Depending on sensor
  • Temperature resolution:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Temperature accuracy:
  • ±0,4 °C
  • ±0,4 °C
  • ±0,4 °C
  • ±0,4 °C
  • ±0,4 °C
  • Temperaturkompensation:
  • Automatisk
  • Automatisk
  • Automatisk
  • Automatisk
  • Automatisk
  • Display:
  • LCD, 2 rader
  • LCD, 2 rader
  • LCD, 2 rader
  • LCD, 2 rader
  • LCD, 2 rader
  • Strömförsörjning:
  • 1 × CR2032 battery
  • 1 × CR2032 battery
  • 1 × CR2032 battery
  • 1 × CR2032 battery
  • 1 × CR2032 battery
  • Certifiering:
  • IP65
  • IP68
  • IP68
  • IP68
  • IP68
  • B×D×H:
  • 33×20×197 mm
  • 33×20×197 mm
  • 33×20×197 mm
  • 33×20×197 mm
  • 33×20×197 mm
  • Vikt:
  • 0,069 kg
  • 0,069 kg
  • 0,062 kg
  • 0,062 kg
  • 0,062 kg
Specifikationer
Product Family Options
pH1
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • TEST0563.2061
    Handhållen pH/°C-mätare, för vätskor, 206-pH1
    Handhållen pH/°C-mätare, för vätskor, 206-pH1
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 100,00 kr
    2 100,00 kr
    1 * 1 Items
       2 100,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEST0563.2061
    Modell
    206 pH1
    pH – område
    0,00...+14,00
    pH – upplösning
    0,01
    pH – noggrannhet
    ±0,02
    pH – kalibrering
    1-, 2- eller 3-punktskalibrering är möjlig
    Temperaturområde
    0...+60 °C
    Temperature resolution
    0,1 °C
    Temperature accuracy
    ±0,4 °C
    Temperaturkompensation
    Automatisk
    Display
    LCD, 2 rader
    Strömförsörjning
    1 × CR2032 battery
    Certifiering
    IP65
    B×D×H
    33×20×197 mm
    Vikt
    0,069 kg
  • TEST0563.2065
    Handhållen pH/°C-mätare, för vätskor, 206-pH1, startpaket
    Handhållen pH/°C-mätare, för vätskor, 206-pH1, startpaket
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 475,00 kr
    3 475,00 kr
    1 * 1 Items
       3 475,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEST0563.2065
    Modell
    206 pH1
    pH – område
    0,00...+14,00
    pH – upplösning
    0,01
    pH – noggrannhet
    ±0,02
    pH – kalibrering
    1-, 2- eller 3-punktskalibrering är möjlig
    Temperaturområde
    0...+60 °C
    Temperature resolution
    0,1 °C
    Temperature accuracy
    ±0,4 °C
    Temperaturkompensation
    Automatisk
    Display
    LCD, 2 rader
    Strömförsörjning
    1 × CR2032 battery
    Certifiering
    IP68
    B×D×H
    33×20×197 mm
    Vikt
    0,069 kg
pH2
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • TEST0563.2062
    Handhållen pH/°C-mätare, för halvfasta ämnen, 206-pH2
    Handhållen pH/°C-mätare, för halvfasta ämnen, 206-pH2
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 475,00 kr
    3 475,00 kr
    1 * 1 Items
       3 475,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEST0563.2062
    Modell
    206 pH2
    pH – område
    0,00...+14,00
    pH – upplösning
    0,01
    pH – noggrannhet
    ±0,02
    pH – kalibrering
    1-, 2- eller 3-punktskalibrering är möjlig
    Temperaturområde
    0...+60 °C
    Temperature resolution
    0,1 °C
    Temperature accuracy
    ±0,4 °C
    Temperaturkompensation
    Automatisk
    Display
    LCD, 2 rader
    Strömförsörjning
    1 × CR2032 battery
    Certifiering
    IP68
    B×D×H
    33×20×197 mm
    Vikt
    0,062 kg
  • TEST0563.2066
    Handhållen pH/°C-mätare, för halvfasta ämnen, 206-pH2, startpaket
    Handhållen pH/°C-mätare, för halvfasta ämnen, 206-pH2, startpaket
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 775,00 kr
    4 775,00 kr
    1 * 1 Items
       4 775,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEST0563.2066
    Modell
    206 pH2
    pH – område
    0,00...+14,00
    pH – upplösning
    0,01
    pH – noggrannhet
    ±0,02
    pH – kalibrering
    1-, 2- eller 3-punktskalibrering är möjlig
    Temperaturområde
    0...+60 °C
    Temperature resolution
    0,1 °C
    Temperature accuracy
    ±0,4 °C
    Temperaturkompensation
    Automatisk
    Display
    LCD, 2 rader
    Strömförsörjning
    1 × CR2032 battery
    Certifiering
    IP68
    B×D×H
    33×20×197 mm
    Vikt
    0,062 kg
pH3
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • TEST0563.2063
    Handhållen pH/°C-mätare, för universellt bruk, 206-pH3
    Handhållen pH/°C-mätare, för universellt bruk, 206-pH3
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 725,00 kr
    1 725,00 kr
    1 * 1 Items
       1 725,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEST0563.2063
    Modell
    206 pH3
    pH – område
    0,00...+14,00
    pH – upplösning
    0,01
    pH – noggrannhet
    ±0,02
    pH – kalibrering
    1-, 2- eller 3-punktskalibrering är möjlig
    Temperaturområde
    Depending on sensor
    Temperature resolution
    0,1 °C
    Temperature accuracy
    ±0,4 °C
    Temperaturkompensation
    Automatisk
    Display
    LCD, 2 rader
    Strömförsörjning
    1 × CR2032 battery
    Certifiering
    IP68
    B×D×H
    33×20×197 mm
    Vikt
    0,062 kg
Probes
Produktinformation
  • Katalog #
    pH
    Ø×L
    Elektrolyt
    Anslutning
    Diafragma
    För
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • 2...14
    6,5×95 mm
    Gel
    BNC, fixed cable
    Hål
    Livsmedel
    Robust, smutsokänslig pH-instickselektrod, okrossbart plasthölje runt glaselektroden, inkl. vattenlock
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 500,00 kr
    3 500,00 kr
    1 * 1 Items
       3 500,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    pH
    Beskrivning
    Ø×L
    Elektrolyt
    Anslutning
    För
    Diafragma
    Tillgänglighet
    Price
  • 0 - 14
    pH probe, glass, for testo 206 pH3, with temperature sensor
    01
    12×120 mm
    Gel
    General purposes
    0...80 °C
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 575,00 kr
    3 575,00 kr
    1 * 1 Items
       3 575,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    pH
    Beskrivning
    Ø×L
    Elektrolyt
    Anslutning
    För
    Diafragma
    Tillgänglighet
    Price
  • 0 - 14
    Spare pH probe for testo 206 pH1, with NTC, incl. gel storage cap
    02
    15×3,5 mm
    Gel
    Liquids
    0...60 °C
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 200,00 kr
    1 200,00 kr
    1 * 1 Items
       1 200,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    pH
    Beskrivning
    Ø×L
    Elektrolyt
    Anslutning
    För
    Diafragma
    Tillgänglighet
    Price
  • 0 - 14
    Spare pH probe for testo 206 pH2, with NTC, incl. gel storage cap
    03
    11×35 mm
    Gel
    Semi-solid substances
    0...60 °C
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 375,00 kr
    2 375,00 kr
    1 * 1 Items
       2 375,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    pH
    Beskrivning
    Ø×L
    Elektrolyt
    Anslutning
    För
    Diafragma
    Tillgänglighet
    Price
  • 0 - 14
    Universal pH probe, plastic, for testo 206 pH3, without temperature sensor
    05
    12×120 mm
    Gel
    General purposes
    - °C
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 575,00 kr
    1 575,00 kr
    1 * 1 Items
       1 575,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    pH
    Beskrivning
    Ø×L
    Elektrolyt
    Anslutning
    För
    Diafragma
    Tillgänglighet
    Price
  • 0 - 14
    Universal pH probe, plastic, for testo 206 pH3, with temperature sensor
    04
    12×120 mm
    Gel
    General purposes
    0...80 °C
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 025,00 kr
    3 025,00 kr
    1 * 1 Items
       3 025,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Förvaringslock för testo 206, med KCI-gelfyllning
    Förvaringslock för testo 206, med KCI-gelfyllning
    TEST0554.2067
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 230,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • pH-buffertlösning 7,00 i doseringsflaska (250 ml), med DAkkS-kalibreringscertifikat
    pH-buffertlösning 7,00 i doseringsflaska (250 ml), med DAkkS-kalibreringscertifikat
    TEST0554.2063
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 mL - 285,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • pH-buffertlösning 4,01 i doseringsflaska (250 ml), med DAkkS-kalibreringscertifikat
    pH-buffertlösning 4,01 i doseringsflaska (250 ml), med DAkkS-kalibreringscertifikat
    TEST0554.2061
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 mL - 285,00 kr