ContactUsLinkComponent
Cleanroom wipes, MicroSeal Supersorb™
Cleanroom wipes, MicroSeal Supersorb™
Supplier:  BERKSHIRE
Certificates
undefined
Cleanroom wipes, MicroSeal Supersorb™
Supplier:  BERKSHIRE
Specifications
  • Catalog No:
  • BERKMSSS.0909.8
  • BERKMSSS121212
  • Modell:
  • MicroSeal Supersorb™
  • MicroSeal Supersorb™
  • Basvikt:
  • 267 g/m²
  • 267 g/m²
  • Absorptionsförmåga – yttre:
  • 1034 ml/m²
  • 1034 ml/m²
  • Absorptionsförmåga – inre:
  • 3,9 ml/g
  • 3,9 ml/g
  • Absorptionsförmåga – hastighet:
  • 1 s
  • 1 s
  • Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:
  • 0,0092 g/m²
  • 0,0092 g/m²
  • Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:
  • 0,017 g/m²
  • 0,017 g/m²
  • Fibrer (>100 µm):
  • 0,14/cm²
  • 0,14/cm²
  • Partikelgenerering (>=0.5 µm, by Biaxial Shake Test):
  • 0,49 × 10³/cm²
  • 0,49 × 10³/cm²
  • Skjutmått:
  • 765 µm
  • 765 µm
  • Joner – kalcium:
  • 0,059 ppm
  • 0,059 ppm
  • Joner – klorid:
  • 0,27 ppm
  • 0,27 ppm
  • Joner – magnesium:
  • 0,010 ppm
  • 0,010 ppm
  • Joner – kalium:
  • 0,023 ppm
  • 0,023 ppm
  • Joner – natrium:
  • 0,31 ppm
  • 0,31 ppm
Specifications
Related Information