ContactUsLinkComponent
Homogenisation pipette
  614-0172
Homogenisation pipette
  614-0172
  • Beskrivning:
    Homogenisation pipette, glass, 2 marks (5 and 25 ml), with stopper
  • Förp.:
    1
Glass, 2 marks (5 and 25 ml), with stopper
External Ø: 24 mm
Length without stopper: 152 mm