Objectives
Supplier: ZEISS
Jump to:
About this item
27 Options Available Below
Product Details & Documents
Product Family Options
Planachromatic / N-Planachromatic objectives
Product Information
- BeskrivningFörstoringAvailabilityPrice
- N-planakromatiskt, M27, num. apertur på 0,85, arb.avst på 0,20 mm63×Log in for availability1 * 1 Items21 975,00 kr
- N-planakromatiskt, M27, num. apertur på 1,25, arb.avst på 0,29 mm100×Log in for availability1 * 1 Items16 775,00 kr
- N-planakromatiskt, M27, Ph3, num. apertur på 1,25, arb.avst på 0,29 mm100×Log in for availability1 * 1 Items20 325,00 kr
A-Planachromatic objectives
Product Information
- BeskrivningFörstoringAvailabilityPrice
- A-planakromatiskt, M27, num. apertur på 0,12, arb.avst på 10,1 mm5×Log in for availability1 * 1 Items3 275,00 kr
- A-planakromatiskt, M27, num. apertur på 0,25, arb.avst på 4,5 mm10×Log in for availability1 * 1 Items2 400,00 kr
- A-planakromatiskt, Ph1, M27, num. apertur på 0,25, arb.avst på 4,5 mm10×Log in for availability1 * 1 Items3 275,00 kr
- A-planakromatiskt, Ph1, M27, num. apertur på 0,45, arb.avst på 0,46 mm20×Log in for availability1 * 1 Items4 700,00 kr
- A-planakromatiskt, M27, num. apertur på 0,65, arb.avst på 0,45 mm40×Log in for availability1 * 1 Items5 325,00 kr
- A-planakromatiskt, Ph2, M27, num. apertur på 0,65, arb.avst på 0,45 mm40×Log in for availability1 * 1 Items6 275,00 kr
- A-planakromatiskt, num. apertur på 0,45, arb.avst på 0,51 mm20×Log in for availability1 * 1 Items3 650,00 kr
- A-planakromatiskt, num. apertur på 0,65, arb.avst på 0,45 mm40×Log in for availability1 * 1 Items6 075,00 kr
- A-planakromatiskt, Ph2, M27, num. apertur på 0,65, arb.avst på 0,45 mm40×Log in for availability1 * 1 Items
LD-A-Planachromatic objectives
Product Information
- BeskrivningFörstoringAvailabilityPrice
- LD A-planakromatisk, Ph2, num. apertur på 0,5, arb.avst på 2,0 mm vid täckglaset 1,040×Log in for availability1 * 1 Items
EC-Epi-Planachromatic Neofluar objectives
Product Information
- BeskrivningFörstoringAvailabilityPrice
- EC-planakromatisk Neofluar, M27, num. apertur på 0,16, arb.avst på 18,5 mm5×Log in for availability1 * 1 Items10 375,00 kr
- EC-planakromatisk Neofluar, M27, num. apertur på 0,3, arb.avst på 5,2 mm10×Log in for availability1 * 1 Items13 625,00 kr
- EC-planakromatisk Neofluar, Ph1, M27, num. apertur på 0,3, arb.avst på 5,5 mm10×Log in for availability1 * 1 Items17 300,00 kr
- EC-planakromatisk Neofluar, M27, num. apertur på 0,5, arb.avst på 2,0 mm20×Log in for availability1 * 1 Items19 325,00 kr
- EC-planakromatisk Neofluar, Ph2, M27, num. apertur på 0,5, arb.avst på 2,0 mm20×Log in for availability1 * 1 Items24 325,00 kr
- EC-planakromatisk Neofluar, M27, num. apertur på 0,75, arb.avst på 0,71 mm40×Log in for availability1 * 1 Items24 100,00 kr
- EC-planakromatisk Neofluar, Ph2, M27, num. apertur på 0,75, arb.avst på 0,71 mm40×Log in for availability1 * 1 Items26 375,00 kr
- EC-planakromatisk Neofluar, M27, num. apertur på 1,3, arb.avst på 0,20 mm100×Log in for availability1 * 1 Items41 400,00 kr
- EC-planakromatisk Neofluar, Ph3, M27, num. apertur på 1,3, arb.avst på 0,20 mm100×Log in for availability1 * 1 Items
- EC-planakromatisk Neofluar, num. apertur på 0,75, arb.avst på 0,71 mm40×Log in for availability1 * 1 Items24 100,00 kr
EC-Planachromatic Neofluar objectives
Product Information
EC-Epi-Planachromatic objectives
Product Information
- BeskrivningFörstoringAvailabilityPrice
- Epi-planakromatisk, num. apertur på 0,13, arb.avst på 17,1 mm5×Log in for availability1 * 1 Items9 625,00 kr
Epi-Planachromatic objectives
Product Information
- BeskrivningFörstoringAvailabilityPrice
- Fluar-planakromatisk-objektiv, num. apertur på 0,25, arb.avst på 12,5 mm5×Log in for availability1 * 1 Items26 250,00 kr