Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Tetracycline hydrochloride, Millipore®
Tetracycline hydrochloride, Millipore®
Katalog # 58346-25
CAS-nummer:  
Tetracycline hydrochloride, Millipore®
Katalog # 58346-25
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308

Specifikationer

Om denna produkt

 :
 :480.9 g/mol
EINECS:200-593-8
 :GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:64-75-5
Formel:C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MDL-nummer:MFCD00078142