Chlortetracycline hydrochloride
Katalog # PROOICRS0249
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:200 mg
- Seq:2530
Specifikationer
Om denna produkt
:
:515.34 g/mol
EINECS:200-591-7
:GHS06
:GHS08
Förvaringstemperatur:Kylskåp
CAS-nummer:64-72-2
Formel:C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
MDL-nummer:MFCD26142699