Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0, Glass bottle, 1 L
Leverantör: Rockland Immunochemicals
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
Katalog # ROCKMB-040
Leverantör: Rockland Immunochemicals
CAS-nummer:
Gå till:
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Beskrivning:TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0