Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0, Glass bottle, 1 L
Katalog # MOLEM40814247
Marketsource
Leverantör:   Molekula
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
Katalog # MOLEM40814247
Leverantör:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0, Glass bottle, 1 L
CAS-nummer:  
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Beskrivning:
    TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0