Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,4
TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,4, Glass bottle, 500 mL
Katalog # 733-1651
Leverantör:   LONZA
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,4
Katalog # 733-1651
Leverantör:  LONZA
CAS-nummer:  
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,4
TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,4, Glass bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
1 650,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Beskrivning:
    TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,4
Specifikationer