Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Buffertar
Kloningsbuffertar
Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer), Millipore®
Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer), Millipore®
574793-1L
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer), Millipore®
574793-1L
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Förpackningstyp:
Glass bottle
Förp.:
1 L
Beskrivning:
TE buffer solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer)