Buffer, SSC solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
Katalog # KPLI50-86-05
Leverantör: SERACARE LIFE SCIENCES
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1.000 mL
- Beskrivning:SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)