Buffer, SSC solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
Katalog # 786-023
Leverantör: G-Biosciences
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Beskrivning:SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)