Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), 1 KIT
Katalog # R1021
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Katalog # R1021
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
Specifikationer
- Förp.:1 KIT
- Beskrivning:EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)