Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Buffertar
Kloningsbuffertar
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Millipore®
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Millipore®
324504-500
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Millipore®
324504-500
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Förpackningstyp:
Glass bottle
Förp.:
500 mL
Beskrivning:
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)