Kanamycin sulphate (from Streptomyces kanamyceticus), Millipore®
Katalog # 420411-5
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Om denna produkt
:
:582.6 g/mol
EINECS:246-933-9
:GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:25389-94-0
Formel:C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
MDL-nummer:MFCD00070253