Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Buffertar
Buffertar för elektrofores
Tvättbuffertar
Washing buffer, PBS without calcium or magnesium
Washing buffer, PBS without calcium or magnesium
Washing buffer, PBS without calcium or magnesium
Katalog # LONZ17-516F
Leverantör:
LONZA
CAS-nummer:
SDS
Certifikat
Expandera bilden
Washing buffer, PBS without calcium or magnesium
Katalog # LONZ17-516F
Leverantör:
LONZA
CAS-nummer:
SDS
Certifikat
Specifikationer
Förpackningstyp:
Plastic bottle
Förp.:
500 mL
Beskrivning:
PBS solution without calcium or magnesium
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Dokumentation
Produktinformation
Dokumentation