Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (not of animal origin) ≥98%, Ultra Pure Grade
Katalog # N679-10G
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:10 g
- Seq:3236
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Abs. @300nm (5%, Water):<0.15
- Abs. @400nm (5%, Water):<0.06
- Dioxane Test:Pass
- Appearance:White crystalline powder
- Melting Point:110 - 114 °C
- Moisture (KF):<1%
- pH (5%, Water) @25 °C:5 - 7
- Purity:>98%
- Specific Rotation:-34.5 – -28.5°
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:238.31 g/mol
Kokande Pt:402 °C (1013 hPa)
Smält Pt:109,5…110,5 °C
EINECS:206-703-0
:GHS07
Förvaringstemperatur:Frys
CAS-nummer:367-93-1
Formel:C₉H₁₈O₅S
MDL-nummer:MFCD00063273