Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
TLC plattor
TLC plates
TLC plates
TLC plates
552-0129
:
GERBER FUNKE
TLC plates
552-0129
:
GERBER FUNKE
Beläggningsmaterial:
Silica gel
Plattstorlek:
200×200 mm
Seq:
01
Förp.:
25
With aluminium liner
Can be cut with scissors