Rapid Transfer Buffert, 10X
Katalog # N789-4L
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:4 L
- Beskrivning:Rapid Transfer Buffert 10X
- Seq:02
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
Specifikationer
Om denna produkt
Rapid Transfer Buffert är ett enkelt enkomponentssystem för snabb och effektiv överföring av proteiner från SDS-PAGE-geler till membran för Western blot-tillämpningar. Överföringen är klar på 10 eller 20 minuter om standardutrustning för halvtorr respektive våt överföring används.
- Använder standardöverföringsutrustning
- Formel med låg riskfaktor
- För överföring till PVDF och nitrocellulosa från flera typer av geler
Rapid Transfer Buffer har en metanolfri formel med låg riskfaktor som är komaptibel med PVDF- och nitrocellulosamembran. Överföringseffektiviteten är likvärdig med den som erhålls vid användning av en Tris-glycin-metanol-överföringsbuffert.