Filter seal, Vac-Ring™, SP Bel-Art
Catalog # BELAH389590000
Supplier: Bel-Art Products, a Part of SP
Specifications
- Beskrivning:Filterförsegling, Vac-Ring™, svart, för trattskaft med upp till 22 mm Ø, 9,5 mm tjocklek och ytter-Ø 76 mm
- Material:Neopren
- Förp.:1