Avfärgningspåsar
Katalog # E732-25
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:25
- Beskrivning:Avfärgningspåsar
Specifikationer
Om denna produkt
Avfärgningspåsar är utformade för att på ett säkert sätt avlägsna etidiumbromid från lösning vid behandling över natten. Varje påse extraherar upp till 5 mg etidiumbromid från lösningen och minimerar på så sätt personalens exponering för detta giftiga ämne. Den speciella blandningen av absorbenter håller kvar färgmolekylerna i en praktisk påse, som sedan kan avlägsnas och förbrännas.
- Avlägsnar upp till 5 mg etidiumbromid per påse
- Minimerar exponeringen för giftiga ämnen
- Enklaste sättet att avskilja etidiumbromid som är tillgängligt