Orders LinkContactUsLinkComponent
MOPS-buffert
MOPS-buffert
MOPS, 10X liquid concentrate, nuclease-free, makes 5 L of 1X solution, Glass bottle, 500 mL
Katalog # E526-500ML
Leverantör:   VWR Chemicals
MOPS-buffert
Katalog # E526-500ML
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
MOPS-buffert
MOPS-buffert
MOPS, 10X liquid concentrate, nuclease-free, makes 5 L of 1X solution, Glass bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Pris
2 800,00 kr
Log in för tillgänglighet
1 * 500 mL
Produktdetaljer och dokument
MOPS is a zwitterionic buffer used as a running buffer for denaturing agarose gel electrophoresis of RNA. Having a pH buffering range from 6,5 to 7,9, MOPS works exceptionally well with formaldehyde gels at 20 mM concentration.
  • Optimerad för RNA-agaroselektrofores
  • Idealisk för användning med RNA-formaldehydgeler
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Beskrivning:
    MOPS, 10X liquid concentrate, nuclease-free, makes 5 L of 1X solution
Specifikationer
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.