Etidiumbromid 0,625 mg/l i vattenlösning, Biotechnology Grade
Katalog # E406-5ML
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Dropping bottle
- Förp.:5 mL
- Seq:2210
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Abs.@ Lambda Max:0.68 – 0.74
- DNase:none detected
- Lambda Max (8/100 ml Water):478 – 482 nm
- RNase:none detected
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:394.31 g/mol
EINECS:214-984-6
CAS-nummer:1239-45-8
Formel:C₂₁H₂₀BrN₃
MDL-nummer:MFCD00011724