Orders LinkContactUsLinkComponent
Tridemorph, Supelco®
Tridemorph, Supelco®
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # 36199-100MG
Leverantör:   Merck
Tridemorph, Supelco®
Katalog # 36199-100MG
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  24602-86-6
Tridemorph, Supelco®
Tridemorph, Supelco®
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS-nummer:  24602-86-6
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 mg
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:24602-86-6
  • Formel:C₁₉H₃₉NO
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:246-347-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    100 mg
Specifikationer