Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Acephate
Acephate
Acephate
Acephate
Katalog # EHERC10010000
Leverantör:
EHRENSTORFER
CAS-nummer:
Expandera bilden
Acephate
Katalog # EHERC10010000
Leverantör:
EHRENSTORFER
CAS-nummer:
Specifikationer
Förpackningstyp:
Glass bottle for solids
Förp.:
0,25 g
Seq:
3029
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
:
EINECS:
250-241-2
CAS-nummer:
30560-19-1
Formel:
C₄H₁₀NO₃PS
Produktinformation