Ammonium carbamate, Supelco®
Katalog # 1.01134.0500
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 g
- Seq:3645
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:790 g/l (20 °C)
- Melting Point:152 °C (closed capillary tube)
- Molar Mass:78.07 g/mol
- Bulk Density:750 kg/m3
- Vapor Pressure:82 hPa (20 °C)
- Density:1.6 g/cm3 (20 °C)
- pH:10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:M-Clarity™ quality level = MQ300
:78.07 g/mol
EINECS:214-185-2
:GHS05
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:1111-78-0
Formel:H₂NCO₂NH₄
MDL-nummer:MFCD00013010