ContactUsLinkComponent
Svavelsyra 0.4 mol/l (0.8 N) i vattenlösning
Catalog # FFCHFF62062500
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Svavelsyra 0.4 mol/l (0.8 N) i vattenlösning
Catalog # FFCHFF62062500
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :98.08 g/mol
Densitet:1,01 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-639-5
FN:2796
ADR:8,II
CAS-nummer:7664-93-9
Formel:H₂SO₄
MDL-nummer:MFCD00064589