ContactUsLinkComponent
Svavelsyra 0.3 mol/l (0.6 N) i vattenlösning
Svavelsyra 0.3 mol/l (0.6 N) i vattenlösning
Catalog # FFCHFF22999010
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Svavelsyra 0.3 mol/l (0.6 N) i vattenlösning
Catalog # FFCHFF22999010
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    10 L
  • Seq:
    5214
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :98.08 g/mol
Densitet:1,01 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-639-5
FN:2796
ADR:8,II
CAS-nummer:7664-93-9
Formel:H₂SO₄
MDL-nummer:MFCD00064589