Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) i vattenlösning volumetrisk lösning
Katalog # REGEPP2002F
Leverantör: REAGECON
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
:158.03 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-760-3
FN:3082
ADR:9,III
:GHS09
CAS-nummer:7722-64-7
Formel:KMnO₄
MDL-nummer:MFCD00011364