Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Myrsyra
Myrsyra ≥85%
Myrsyra ≥85%
FFCHFF13435000
:
FF CHEMICALS
:
Myrsyra ≥85%
FFCHFF13435000
:
FF CHEMICALS
:
Förp.:
5 L
Seq:
5190
:
:
46.03 g/mol
:
13,04265
:
Omgivande
:
200-579-1
:
1779
:
8,II
:
GHS05
:
64-18-6
:
HCO₂H
:
MFCD00003297