ContactUsLinkComponent
pH meters, handheld, PHT 810 / ST 1000
pH meters, handheld, PHT 810 / ST 1000
Leverantör:  EBRO
Certifikat
undefined
pH meters, handheld, PHT 810 / ST 1000
Leverantör:  EBRO
Specifikationer
  • Catalog No:
  • EBRO1340-5810
  • 620-2393
  • Modell:
  • ST 1000
  • PHT 810
  • pH – område:
  • 0...+14,0
  • 0...+14,0
  • pH – upplösning:
  • 0,01
  • 0,01
  • pH – noggrannhet:
  • ±0,03
  • ±0,03
  • Temperaturområde:
  • −10,0...+50,0 °C
  • −10,0...+50,0 °C
  • Display:
  • LCD, 12 mm
  • LCD, 12 mm
  • Minne:
  • Hold, min/max
  • Hold, min/max
  • Anslutningar:
  • BNC
  • BNC
  • B×D×H:
  • 110×54×22 mm
  • 110×54×22 mm
  • Vikt:
  • 0,2 kg
  • 0,2 kg
Specifikationer
Relaterad information