ContactUsLinkComponent
Homogeniser, POLYTRON®, PT 6100 D
undefined
Homogeniser, POLYTRON®, PT 6100 D
  • Catalog No:
  • 431-0194
  • Modell:
  • PT 6100 D
  • Volym, H₂O:
  • 0,1 - 30000 ml
  • Hastighetsområde:
  • Max. 26500 min⁻¹
  • Effekt in/ut:
  • 1700/1200 W
  • B×D×H:
  • 360×164×313 mm
  • Vikt:
  • 7,4 kg
  • Sound level:
  • 82 @ 26500 min-1