Digital Solutions
Applications
Support
About
Sweden
ContactUsLinkComponent
Ställ
Dispenser för petriskålar
Petri dish racks, SP Bel-Art
Petri dish racks, SP Bel-Art
BELAF189910000
:
Bel-Art Products, a Part of SP
Petri dish racks, SP Bel-Art
BELAF189910000
:
Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning:
Ställ för petriskålar, vitt, rymmer 42 skålar (100 mm)
Höjd:
178 mm
Förp.:
1