VWR®, Herrockar, bomull eller polyester/bomull
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Dessa återanvändbara herrockar är tillverkade av antingen 100 % bomull eller 65 % polyester/35 % bomull. Båda tygerna är kraftiga, slitstarka och hållbara. Rockarna kan fås med sydd krage eller ståkrage.
- Med dold tryckknappsknäppning och manschetter som kan justeras i två steg
- Två sidofickor och en bröstficka
- Med slits i sidan för större komfort
- Kan tvättas i 95 °C, lämpliga för industritvätt
Densitet: 215 g/m²
Färg: Vit
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certifications: Godkänd i enlighet med Oeko-Tex® Standard 100.
Specifications
- Catalog No:
- 113-1730
- 113-1738
- 113-1729
- 114-9341
- 113-1740
- 114-9342
- 113-1735
- 113-1736
- 113-1768
- 113-1723
- 113-1769
- 113-1724
- 113-1781
- 113-1725
- 113-1772
- 113-1726
- 113-1741
- 113-1742
- 113-1766
- 113-1746
- 113-1743
- 113-1767
- 113-1745
- 113-1780
- 113-1727
- 113-1774
- 113-1728
- 113-1775
- 113-1776
- 113-1747
- 113-5990
- 113-5989
- 113-1737
- 113-5991
- 113-1770
- 113-1734
- 113-1748
- 113-5988
- 113-1773
- 113-1779
- 113-1749
- 113-1777
- 113-1739
- 113-1731
- 113-1778
- 113-1732
- Outfit applikationer:
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Kön:
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- För män
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Stängningsstorlek:
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Med tryckknappar
- Tyg:
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 100% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 100% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 100% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 100% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 100% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 100% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 100% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 100% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 65% polyester/35% cotton
- 100% cotton
- Vikt:
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
Specifications
Related Information
CE_VWR_COAT_MEN_COTTON_STANDUP_COLLAR.pdf CE_VWR_COAT_MEN_COTTON_TAILORED_COLLAR.pdf CE_VWR_COAT_MEN_POLYCOTTON_STANDUP_COLLAR.pdf CE_VWR_COAT_MEN_POLYCOTTON_TAILORED_COLLAR.pdf EUDoC_portal_info