Specifications
- Volym:40 L
- Uppvärmningssystem:Naturligt luftflöde
- Temperaturområde:RT +5…60 °C
- Modell:Midi 40
- Temperaturvariation (inom skåpet):±0,4 @ 37 °C
- CO₂ område:0 - 20%
- Fuktighet:95% (37 °C) % RH
- Yttermått B×D×H:597×470×465 mm
- Innermått B×D×H:355×305×355 mm
- Effekt:460 W
- Antal hyllor (max.):4 (4)
- Vikt:27 kg
- Förp.:1
- Typ:Midi 40
Specifications
About this item
Midi 40 CO₂-inkubatorn passar för dig som behöver en kompakt inkubator för att hantera små batcher, göra egna experiment eller har begränsat arbetsutrymme. Med samma prestanda och kapacitet som en standard inkubator. En bra lösning om man vill undvika dela inkubator med andra användare och när onödig provhantering och upprepade dörröppningar utgör en potentiell kontamineringsrisk.
- Cost-effective dedicated incubator space which prevents cross contamination
- Removable water reservoir provides up to 95% RH with short recovery times that promote optimal cell growth
- Even heat distribution to all sides of the chamber for highly efficient heating control
- Standard RS485 signal output
Uppvärmd glasinnerdörr för att undvika kondens. Med icke-porös silikonpackning för tät kammare. Förstärkt kammare, kan staplas. Kammaren är i rostfritt stål utan skarvar och är enkel att rengöra. Avancerad IntrLogic™ II-mikroprocessor. Tydlig display och intuitiv kontrollpanel för enkel inmatning av temperatur-, CO₂- och larmdata samt möjlighet att låsa de inställda parametrarna för att hindra obehöriga att ändra de. Optiskt och akustiskt larm. Exakt och tillförlitlig CO₂-kontroll med noggrann TCD sensor.