VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Inkubator, digital
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
IL 10, IL 23 and IL 56 digital incubators offer an economical and space saving solution for microbiology or haematology applications. The temperature can be freely adjusted in increments of 0,1 °C up to a maximum of 70 °C. Heating elements are incorporated into the housing base and walls to ensure temperature stability and uniformity. The IL 10 is available with a transparent Plexiglas® window to provide full visibility or a painted, opaque Plexiglas® window to protect photosensitive samples. IL 23 and IL 56 come as standard with a transparent Plexiglas® window. The housing and door frame are constructed entirely of epoxy coated mild steel.
- Kompakt design (IL 10: 0,08 m² ; IL 23: 0,12 m² ; IL 56: 0,19 m²)
- Digital PID-styrning med PT100-sensor och LED-display, temperaturen kan regleras med ett certifierat mätinstrument för referenstemperatur
- Utmärkt temperaturstabilitet
- Enkel att använda, säker och tillförlitlig
Delivery: IL 10 levereras med ett hyllplan i perforerat rostfritt stål, IL 23 och IL 56 levereras med två. IL 10 kan användas med två specialutformade provrörsställ i aluminium för vertikal inkubation av högst 24 "dip slide"-rör (tillval). Varje enhet levereras med ett standardtestcertifikat (mätpunkt centrum av data kammare) mäts vid 37 °C.
Caution: * Mätt med tom kammare.
Obs: Dessa inkubatorer är inte utformade för att uppfylla FD X 15-140-standarden.
Obs: Dessa inkubatorer är inte utformade för att uppfylla FD X 15-140-standarden.
Specifications
- Catalog No:
- 390-0999
- 390-0385
- 390-0384
- 390-0482
- Modell:
- IL 56
- IL 10
- IL 10
- IL 23
- Temperaturvariation (tid):
- ±0,5 @ 37 °C*
- ±0,5 @ 37 °C*
- ±0,5 @ 37 °C*
- ±0,5 @ 37 °C*
- Temperaturvariation (inom skåpet):
- ±1 °C @ 37 °C *
- ±0,5 °C @ 37 °C *
- ±0,5 °C @ 37 °C *
- ±0,5 °C @ 37 °C *
- Temperaturområde:
- RT +5…70 °C
- RT +5…70 °C
- RT +5…70 °C
- RT +5…70 °C
- Volym:
- 56 L
- 10 L
- 10 L
- 23 L
- Uppvärmningssystem:
- Naturligt luftflöde
- Naturligt luftflöde
- Naturligt luftflöde
- Naturligt luftflöde
- Effekt:
- 220 W
- 70 W
- 70 W
- 160 W
- Max. belastning per hylla (kg):
- 10 kg
- 3 kg
- 3 kg
- 3 kg
- Innermått B×D×H:
- 390×360×400 mm
- 230×220×200 mm
- 230×220×200 mm
- 290×290×270 mm
- Yttermått B×D×H:
- 453×420×546 mm
- 285×280×335 mm
- 285×280×335 mm
- 340×360×400 mm
- Vikt:
- 23,6 kg
- 8,3 kg
- 8,3 kg
- 12,8 kg