ContactUsLinkComponent
Silver standardlösning, concentrate, 1000 mg Ag in 5% salpetersyra (av AgNO₃) Titrisol® standard för AAS, Supelco®
Silver standardlösning, concentrate, 1000 mg Ag in 5% salpetersyra (av AgNO₃) Titrisol® standard för AAS, Supelco®
Catalog # 1.09906.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Silver standardlösning, concentrate, 1000 mg Ag in 5% salpetersyra (av AgNO₃) Titrisol® standard för AAS, Supelco®
Catalog # 1.09906.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    1000 mg
  • Matris:
    5% HNO₃
  • Förpackningstyp:
    Plastic ampoule
  • Förp.:
    1 Ampoul
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Element:
    Silver
  • Symbol:
    Ag
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST