Nickel standardlösning, concentrate, 1000 mg Ni in water (av NiCl₂) Titrisol® standard för AAS, Supelco®
Catalog # 1.09989.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg
- Matris:H₂O
- Förpackningstyp:Plastic ampoule
- Förp.:1 Ampoul
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Nickel
- Symbol:Ni
Specifikationer
Om denna produkt
Certifications: Traceable to SRM from NIST