Magnesium standardlösning, concentrate, 1.000 mg Mg in 6% saltsyra (av MgCl2) Titrisol® standard för AAS, Supelco®
1.09949.0001
: Merck
:
- Koncentration:1000 mg
- Matris:6% HCl
- Förpackningstyp:Plastic ampoule
- Förp.:1 Ampoul
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Magnesium
- Symbol:Mg
: Traceable to SRM from NIST