Kalium standardlösning, concentrate, 1000 mg K in water (av KCl) Titrisol® standard för AAS, Supelco®
Catalog # 1.09924.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg
- Matris:H₂O
- Förpackningstyp:Plastic ampoule
- Förp.:1 Ampoul
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Kalium
- Symbol:K
Specifikationer
Om denna produkt
Certifications: Traceable to SRM from NIST