Guld standardlösning, concentrate, 1000 mg Au in 12.7% saltsyra (av HAuCl₄) Titrisol® standard för AAS, Supelco®
Catalog # 1.09868.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Koncentration:1000 mg/L
- Förpackningstyp:Plastic ampoule
- Förp.:1 Ampoul
- Element:Guld
- Symbol:Au
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST