Koblot standardlösning, concentrate, 1000 mg Co in water (av CoCl₂) Titrisol® standard för AAS, Supelco®
Katalog # 1.09986.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:H₂O
- Förpackningstyp:Plastic ampoule
- Förp.:1 Ampoul
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Kobalt
- Symbol:Co
Specifikationer
Om denna produkt
Certifications: Traceable to SRM from NIST