Kalcium standardlösning, concentrate, 1000 mg Ca in 6,5% saltsyra (av CaCl₂) Titrisol® standard för AAS, Supelco®
Katalog # 1.09943.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:5% HCl
- Förpackningstyp:Plastic ampoule
- Förp.:1 Ampoul
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Kalcium
- Symbol:Ca
Specifikationer
Om denna produkt
CaCl₂ in 6,5% hydrochloric acid
Certifications: Traceable to SRM from NIST