Zirkonium standardlösning, 1.000 mg/l Zr in 5% hydrofluoric acid standard för AAS
Catalog # ACRO196471000
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:5% HF
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- Element:Zirconium
- Symbol:Zr