Natrium standardlösning, 1000 mg/L Na in water (av NaNO₃) Certipur® standard för AAS, Supelco®
1.19507.0500
: Merck
:
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:H₂O
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Noggrannhet:±10 mg/l
- Element:Natrium
- Symbol:Na
: Traceable to SRM from NIST