Natrium standardlösning, 1000 mg/L Na in water (av NaCl) Specpure® standard för jon kromatografi
Catalog # 41696.AE
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:H₂O
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- MDL No.:MFCD00044631
- Element:Natrium
- Symbol:Na
Specifikationer
Om denna produkt
Molecular Formula: NaCl in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00044631
Certifications: Traceable to NIST