Germanium standardlösning, 10 mg/L Ge in 5% salpetersyra with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® standard för AAS
45254.AE
:
- Koncentration:10 mg/L
- Matris:5% HNO₃/tr HF
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Element:Germanium
- Symbol:Ge
: Traceable to NIST