Phenylarsine oxide, Calbiochem®
Katalog # 521000-250
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:250 mg
- Seq:2590
Specifikationer
Om denna produkt
:
:168.02 g/mol
EINECS:211-275-3
FN:3465
ADR:6.1,III
CAS-nummer:637-03-6
Formel:C₆H₅AsO
MDL-nummer:MFCD00001990